Key Documents
96100055
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante/nome comercial
Vantage
Nível de qualidade
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
1 m (3.3 ft)
Diâmetro
4.4 cm (1.7 in.)