Documentos Principais
96100054
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante/nome comercial
Vantage
Nível de qualidade
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
50 cm (19.7 in.)
Diâmetro
4.4 cm (1.7 in.)