Key Documents
8720-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 10X, Liquid Concentrate
Sinônimo(s):
TRIS-Acetate-EDTA Buffer
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.28
Nível de qualidade
forma
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear to haze-free colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
General Composition: Each liter of concentrate makes 10L of 1X TAE Buffer (1X = 0.04 M TRIS, 0.04 M Acetate, 0.001 M EDTA). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1