Documentos Principais
8.55152
Sigma-Aldrich
SEA-PS resin
Novabiochem®
Sinônimo(s):
bis(2-Sulfanylethyl)aminotrityl polystyrene
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A novel resin for preparation peptide thioesters by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3