8.55094
Trichloroacetimidate Wang resin
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Trichloroacetimidate Wang resin
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
chave InChI
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] S. Hanessian & X. Fang (1998) Tetrahedron Lett., 39, 733.
[2] A. Bianco, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 681.
[3] A. Kamal, et al. (2002) Tetrahedron Lett., 43, 2103.
[4] C. W. Phoon, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7959.
[5] A. Kamal, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 6969.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis after derivatization with thioacetic acid): 0.60 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1