Key Documents
8.53086
Sigma-Aldrich
Boc-D-Trp-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-D-Trp-OH, N-α-t.-Boc-D-tryptophan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
304.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
226-042-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/p-1/t13-/m1/s1
chave InChI
NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-M
Descrição geral
Standard building block for introduction of D-tryptophan amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-13-0001
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): 18.0 - 22.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3