Documentos Principais
8.52041
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH, N-α,ε-di-Fmoc-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H34N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
590.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥90.0% (acidimetric)
≥97% (TLC)
≥97.5% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
170-180 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C36H34N2O6/c39-34(40)33(38-36(42)44-22-32-29-17-7-3-13-25(29)26-14-4-8-18-30(26)32)19-9-10-20-37-35(41)43-21-31-27-15-5-1-11-23(27)24-12-2-6-16-28(24)31/h1-8,11-18,31-33H,9-10,19-22H2,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,40)/t33-/m0/s1
chave InChI
BMJRTKDVFXYEFS-XIFFEERXSA-N
Descrição geral
Useful derivative for the synthesis of branched peptides [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] D. N. Posnett, et al. (1988) J. Biol. Chem., 263, 1719
Ligação
Replaces: 04-12-1085
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3