Documentos Principais
8.53063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mtr)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Arg(Mtr)-OH, N-α-t.-Boc-N G-(4-Methoxy-2,3,6 trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H34N4O7S
Número CAS:
Peso molecular:
486.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N\C(=[N+H]\CCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])\N)c1c(c(c(cc1C)OC)C)C
InChI
1S/C21H34N4O7S/c1-12-11-16(31-7)13(2)14(3)17(12)33(29,30)25-19(22)23-10-8-9-15(18(26)27)24-20(28)32-21(4,5)6/h11,15H,8-10H2,1-7H3,(H,24,28)(H,26,27)(H3,22,23,25)/t15-/m0/s1
chave InChI
CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
Descrição geral
Building block of the introduction of N-terminal arginine amino-acid residues by Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] E. Atherton, et al. (1983) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1060.
[2] E. Atherton, et al. (1985) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2065.
Ligação
Replaces: 04-12-0113
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3