Documentos Principais
15493
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Z)2-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nδ,Nω-di-Z-L-arginine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
542.58
Beilstein:
4914609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D +2.5±0.5°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
~140 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C27H34N4O8/c1-27(2,3)39-26(36)29-21(22(32)33)15-10-16-28-23(30-24(34)37-17-19-11-6-4-7-12-19)31-25(35)38-18-20-13-8-5-9-14-20/h4-9,11-14,21H,10,15-18H2,1-3H3,(H,29,36)(H,32,33)(H2,28,30,31,34,35)/t21-/m0/s1
chave InChI
ZWRJPLNCTNRXPE-NRFANRHFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Narges Omrani et al.
Environmental science and pollution research international, 27(35), 44292-44305 (2020-08-09)
A BiVO4-WO3 nano-composite (NC) was hydrothermally prepared and characterized by different techniques including X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope equipped with an energy-dispersive X-ray (EDX) analyzer, X-ray mapping, UV-Vis reflectance spectroscopy (DRS), and photoluminescence spectroscopy (PL). The average crystallite size