8.53022
Boc-Trp(For)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Trp(For)-OH, N-α-t.-Boc-N-in-formyl-L-tryptophan
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
100 °C (decomposition)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C17H20N2O5/c1-17(2,3)24-16(23)18-13(15(21)22)8-11-9-19(10-20)14-7-5-4-6-12(11)14/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3,(H,18,23)(H,21,22)/t13-/m0/s1
chave InChI
IHXHBYFWSOYYTR-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] M. Ohno, et al. (1973) Bull. Chem. Soc. Jpn., 46, 3280.
[2] W. F. Heath, et al. (1982) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 896.
[3] G. R. Matsueda (1982) Int. J. Peptide Protein Res., 20, 26.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3