Documentos Principais
8.52333
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
Novabiochem®
Sinônimo(s):
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
379.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
alkene
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
chave InChI
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of α-n-pentenyl-alanine peptides by Fmoc SPPS.
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3