F6312
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH
≥97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(S)-N-Fmoc-α-4-n-pentenylalanine, Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH, ≥97%
Ensaio
≥97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
<30 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
chave InChI
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3