Documentos Principais
8.52151
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-D-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H29NO5
Número CAS:
Peso molecular:
459.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H](Cc4ccc(cc4)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m1/s1
chave InChI
JAUKCFULLJFBFN-RUZDIDTESA-N
Descrição geral
Standard building block of introduction of D-tyrosine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-13-1037
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3