8.52111
Fmoc-Lys(Me)₂-OH HCl
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Lys(Me)₂-OH HCl, N-α-Fmoc-N-ε-dimethyl-N-L-lysine · hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fmoc-Lys(Me)₂-OH HCl, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N([C@@H](CCCCN(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-25(2)14-8-7-13-21(22(26)27)24-23(28)29-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20-21H,7-8,13-15H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27);1H/t21-;/m0./s1
chave InChI
SJFAFKDBWNFBCC-BOXHHOBZSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. Rothbart, et al. (2012) Methods Enzymol., 512, 107.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Acetate (IC): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2