Documentos Principais
8.43784
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyl propionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-559-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
222 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 96 °C
densidade
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup