Documentos Principais
8.41874
Sigma-Aldrich
Tetraheptylammonium iodide
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetraheptylammonium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H60IN
Número CAS:
Peso molecular:
537.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
222-570-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
121-124 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
KCSOHLKZTZMKQA-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 121 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3