Documentos Principais
8.41817
Sigma-Aldrich
Tri(o-tolyl)-phosphine
for synthesis
Sinônimo(s):
Tri(o-tolyl)-phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21P
Número CAS:
Peso molecular:
304.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
Número do índice EC:
228-193-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
p.e.
238 °C/15 hPa
pf
124-127 °C
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
P(c3c(cccc3)C)(c2c(cccc2)C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
chave InChI
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilamina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilamina