Key Documents
8.41790
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
3,5-Dichloroaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Cl2N
Número CAS:
Peso molecular:
162.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
210-948-9
pressão de vapor
40 hPa ( 150 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
temperatura de autoignição
620 °C
pb
259-260 °C/1013 hPa
pf
46-53 °C
temperatura de transição
flash point 133 °C
densidade
1.58 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
chave InChI
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
271.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
133 °C - closed cup