Documentos Principais
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Heptanethiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16S
Número CAS:
Peso molecular:
132.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
216-678-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.9 % (v/v)
p.e.
173-175 °C/1013 hPa
pf
-43 °C
temperatura de transição
flash point 46 °C
solubilidade
0.009 g/L
densidade
0.844 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCC
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup