Documentos Principais
8.41749
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Pentanethiol, Amyl mercaptan, Pentyl mercaptan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12S
Número CAS:
Peso molecular:
104.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
203-789-1
pressão de vapor
18.5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
125-126 °C/1013 hPa
pf
-76 °C
temperatura de transição
flash point 18 °C
solubilidade
0.16 g/L
densidade
0.841 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.844
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup