Documentos Principais
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Isopropylacetophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
211-433-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.5% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
119-120 °C/13.3 hPa
densidade
0.970 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
chave InChI
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - (External MSDS)