Documentos Principais
8.41364
Sigma-Aldrich
n-Tricosane
for synthesis
Sinônimo(s):
n-Tricosane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H48
Número CAS:
Peso molecular:
324.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
211-347-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
524 °C
p.e.
199-200 °C/4 hPa
pf
48-49 °C
temperatura de transição
flash point 113 °C
densidade
0.778 g/cm3 at 48 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
chave InChI
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3