Key Documents
8.41249
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium acetate
(50% solution in water) for synthesis
Sinônimo(s):
Tetramethyl ammonium acetate
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
liquid
densidade
1.000 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): 45.0 - 55.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3