Documentos Principais
8.41188
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium borohydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetra-n-butylammonium-tetrahydridoborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H40BN
Número CAS:
Peso molecular:
257.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
251-658-2
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
124-129 °C
temperatura de transição
flash point 140 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
chave InChI
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3