Key Documents
8.40013
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyisophthalic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Hydroxyisophthalic acid, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O5
Número CAS:
Peso molecular:
182.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-565-7
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
pf
298-301 °C
solubilidade
0.6 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2