8.22299
Piperidine
for synthesis
Sinônimo(s):
Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
34 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
320 °C
potência
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-10.3 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.77 cSt(20 °C)
pb
106 °C/1013 hPa
pf
-10.8 °C
temperatura de transição
flash point 16 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
chave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As an organic structure-directing agent in the synthesis of titanoborosilicate precursor.
- As stock solution with NMP (1-methyl-2-pyrrolidinone) to deprotect the Fmoc group in the preparation of N-methylated cyclic peptides.
Características e benefícios
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup