Documentos Principais
8.22144
Sigma-Aldrich
D-(+)-Saccharose octaacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
D-(+)-Saccharose octaacetate, Octaacetylsucrose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H38O19
Número CAS:
Peso molecular:
678.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-772-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
250 °C/1.3 hPa
pf
82-87 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
chave InChI
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 87 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in chloroform): +58.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2