Key Documents
8.21130
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methylthiophenol, p-Tolyl mercaptan, p-Thiocresol
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4SH
Número CAS:
Peso molecular:
124.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
203-399-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
powder
pb
195 °C/1013 hPa
pf
39-42 °C
temperatura de transição
flash point 70 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup