Documentos Principais
8.21003
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-1-naphthylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Phenyl-1-naphthylamine, N-1-Naphthylaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13N
Número CAS:
Peso molecular:
219.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
201-983-0
pressão de vapor
0.504 hPa ( 150 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
>500 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
224 °C/16 hPa
pf
56-60 °C
temperatura de transição
flash point >200 °C
solubilidade
0.003 g/L
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
chave InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
> 200 °C