Documentos Principais
8.20534
Sigma-Aldrich
5,5-Diphenylhydantoin
for synthesis
Sinônimo(s):
5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-328-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
550 °C
potência
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
292-295 °C
densidade volumétrica
400‑450 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H2]1C(C(=NC1=O)[O-])(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
chave InChI
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3