Documentos Principais
8.20515
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
About This Item
Fórmula linear:
4-(NO)C6H4N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
205-343-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
84-87 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)N=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
chave InChI
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3