820472
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, cell culture | mammalian, Binding, transport studies
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade, pkg of 10 g
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
forma
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 10 g
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
Esterified fatty acids content
0-1.0 (mg/g)
Total Lipids content
0-2.0 (mg/g)
free fatty acid content content
0-0.2 (mg/g)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
Impurezas
Tested for IgG
perda
≤5%
pH
6.8-7.2
traços de ânion
chloride (Cl-): 0-6.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0-10 mg/g
atividade externa
Endotoxin 0 - 2.0 EU/mg
Tested for mycoplasma
Categorias relacionadas
Descrição geral
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3