Documentos Principais
8.20409
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene
for synthesis
Sinônimo(s):
Dibenzothiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8S
Número CAS:
Peso molecular:
184.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
205-072-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
>450 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
p.e.
331-333 °C/1013 hPa
pf
95-98 °C
temperatura de transição
flash point 170 °C
solubilidade
0.0015 g/L (Lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
chave InChI
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C