Key Documents
8.20351
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Crotonoyl chloride, Crotonic acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
104.53
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
234-010-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de transição
flash point 40.5 °C
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
chave InChI
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
40.5 °C