Documentos Principais
8.20265
Sigma-Aldrich
2-Chloroethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chloroethylammonium chloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6ClN · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
79.53 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
212-793-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
pf
143-146 °C
solubilidade
5666 g/L
densidade volumétrica
750‑850 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].ClCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
chave InChI
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3