Documentos Principais
8.20250
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-tert-Butylphenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-679-0
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
475 °C
potência
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-5.3 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
239 °C/1013 hPa
pf
95-98 °C
temperatura de transição
flash point 125 °C
solubilidade
0.6 g/L
densidade
0.908 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup