Key Documents
8.20161
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, N,N,N′,N′-Tetraethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ethylketone
About This Item
Fórmula linear:
4-[C2H5)2N]C6H4COC6H4-4-[N(C2H5)2]
Número CAS:
Peso molecular:
324.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-025-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
90-95 °C
temperatura de transição
flash point 151 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2