Documentos Principais
8.20155
Sigma-Aldrich
2-Biphenylylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4-2-(NH2)
Número CAS:
Peso molecular:
169.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
201-990-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
461 °C
potência
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
298-300 °C
pf
46-48 °C
temperatura de transição
flash point 153 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
chave InChI
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
307.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
153 °C - closed cup