Z104620
PP water aspirator pump
696 mmHg Max. vacuum
About This Item
Código UNSPSC:
41105100
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Características
696 mmHg Max. vacuum
fabricante/nome comercial
Bel-Art
Categorias relacionadas
Descrição geral
Operates on water pressure above 11 psi. Includes integral check valve in side arm and 4 3/4 in. length of PE tubing 3/8 in. NPTM faucet connection.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z104620-1EA | 4061832261577 |