8.18587
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
205-533-4
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.025 hPa ( 40.3 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
p.e.
205 °C/1013 hPa
pf
93-95 °C
solubilidade
240 g/L
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C)(C)C#CC(O)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
chave InChI
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1