Documentos Principais
8.18330
Sigma-Aldrich
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
Número CAS:
Peso molecular:
443.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
241-782-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
203-207 °C
temperatura de transição
flash point 195 °C
densidade volumétrica
360‑400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
chave InChI
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3