Documentos Principais
8.18238
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H17BF4O
Número CAS:
Peso molecular:
396.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
207-186-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
chave InChI
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Identity (NMR, 1H): passes test
Assay (NMR): ≥ 97.0 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3