Documentos Principais
8.14912
Sigma-Aldrich
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
for synthesis
Sinônimo(s):
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers), Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26S
Número CAS:
Peso molecular:
202.40
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
246-619-1
pressão de vapor
1.33 hPa ( 25.5 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
350 °C
potência
6800 mg/kg LD50, oral (Rat)
12600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
233 °C/1013 hPa
pf
-45 °C
temperatura de transição
flash point 98 °C
solubilidade
<0.1 g/L
densidade
0.856 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
chave InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.858
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup