Documentos Principais
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
2-(2-Naphthoxy)-ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-228-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
chave InChI
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3