Documentos Principais
8.00023
Sigma-Aldrich
Acetylacetone
for synthesis
Sinônimo(s):
ACAC, 2,4-Pentanedione
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
741937
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-634-0
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
662 °F
potência
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
11.4 %
dilution
(for synthesis)
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
140.4 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 35 °C
solubilidade
153.8-155.2 g/L
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
chave InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Viscoelasticity in Pressure-Sensitive Adhesives: This study examines the influence of crosslink density and linear viscoelasticity on the shear failure of adhesives, showcasing Aluminium acetylacetonate′s role in enhancing the performance and durability of industrial adhesives (Arrowood et al., 2023).
  • Heat Stabilizer in PVC: Discusses the preparation of magnesium-aluminum hydrotalcite using a mechanochemical method facilitated by Aluminium acetylacetonate, and its application as a heat stabilizer in poly(vinyl chloride), highlighting its importance in improving the thermal stability of polymers (Jiang et al., 2020).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup