Documentos Principais
8.14729
Sigma-Aldrich
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5KO5S
Número CAS:
Peso molecular:
228.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
244-584-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
250-251 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[S](=O)(=O)(O)c2c(ccc(c2)O)O.[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)[O-])[O-]
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
chave InChI
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2