Documentos Principais
8.14637
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic acid
(70% solution in water) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
-60 °C
densidade
1.35 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (acidimetric): 69.0 - 71.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1