Key Documents
8.14621
Sigma-Aldrich
4-Aminohippuric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-518-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
199-202 °C (decomposition)
densidade volumétrica
380 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
chave InChI
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Color (visual): white to brown
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3