8.14609
Formamidine disulfide dihydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Formamidine disulfide dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6N4S2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
223.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
238-876-3
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
175-179 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(S\C(=N/[H])\[N+H3])\C(=N\[H])\[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
chave InChI
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3