Documentos Principais
8.14599
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-valine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Acetyl-DL-valine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
221-321-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
pf
148 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
IHYJTAOFMMMOPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 149 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3